Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Filterstoff
Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Filterstoffe, 300 x 300 mm sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Betriebstemperatur von -40 ° bis +115°C
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit Alkoholen
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
- Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Spezifikation
315 μm | |
300mm | |
Kunststoff | |
Nylon |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nylon-Filterstoff > Porengröße:315 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur