Learn More
Buerkle™ Pulvertrichter aus Kunststoff
Pulvertrichter für sicheres Befüllen von Behältern. 9606-0240 mit Feinsieb aus Phosphorbronze (nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln).
Marke: Buerkle™ 9606-0350
47.99 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus PP/PE
- Zum sicheren Einfüllung von Pulvern
Spezifikation
350 mm | |
65 mm | |
Polypropylen | |
Für Lebensmittel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Pulvertrichter aus Kunststoff > Durchmesser des äußeren Schafts: 65 mm; oberer Durchmesser: 350 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur