Learn More
Buerkle™ Pulvertrichter aus Kunststoff
Pulvertrichter für sicheres Befüllen von Behältern. 9606-0240 mit Feinsieb aus Phosphorbronze (nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln).
Marke: Buerkle™ 9606-0240
18.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus PP/PE
- Zum sicheren Einfüllung von Pulvern
Spezifikation
253 mm | |
50 mm | |
Polyethylen | |
Für Lebensmittel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Pulvertrichter aus Kunststoff > Durchmesser des äußeren Schafts: 50 mm; oberer Durchmesser: 253 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur