Learn More
Microspec™ Impfösen aus Kunststoff
Erhältlich als aseptisch hergestellte oder mit Ethylenoxid sterilisierte Produkte.
26.45 CHF - 28.15 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Farbe | Blau |
Länge (metrisch) Griff | 200 mm |
Verpackungsart | Microseal-Beutel |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Volumen | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16654822
|
Microspec™
C5 |
1 μl | Nicht steril | N/A | ||||||
16664822
|
Microspec™
C5G |
1 μl | Steril |
26.45 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16634822
|
Microspec™
B5 |
5μL | Nicht steril | N/A | ||||||
16644822
|
Microspec™
B5G |
5μL | Steril |
27.25 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16664782
|
Microspec™
A5 |
10 μl | Nicht steril | N/A | ||||||
16674782
|
Microspec™
A5G |
10 μl | Steril |
27.15 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Enthält 250 Impfösen aus Kunststoff
- Aseptisch hergestellt oder mit Ethylenoxid sterilisiert
- 200 mm Länge
Spezifikation
Ja | |
200 mm | |
Nicht autoklavierbar |
Blau | |
Microseal-Beutel |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Impfösen aus Kunststoff