Learn More
Buerkle™ Griffin Messbecher aus Kunststoff mit blauen Graduierungen Artikelnummer.: 10159261
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Griffin Messbecher aus Kunststoff mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 10159261 Alle ansehen Bürkle Produkte
50 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
150 mL
500 ml
600 ml
1000 mL
3000 mL
5000 ml
Artikelnummer. 10159261
Marke: Buerkle™ 71220050
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus hochtransparentem Polypropylen.
  • Für verschiedene Anwendungen
  • Gemäß DIN 12331 und ISO 7056
  • Aufgedruckte blaue Graduierung
  • Bruchsicher
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 43 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verschiedene Anwendungen im Labor
Höhe (metrisch) 60 mm
Schritten 5 ml
Menge 1
Typ Griffin-Messbecher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 12331/ISO 7056
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Name des Produkts
Buerkle™ Griffin Messbecher aus Kunststoff mit blauen Graduierungen >