Learn More
Herenz Heinz™ Kunststof etui met ritssluitin
Marke:  Herenz Heinz™ 1110503
Artikelnummer. 10452465
  • 7.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Spezifikation
Envelope Bag
Plastic
Zipper
300 x 210 x 30 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Herenz Heinz™ Kunststof etui met ritssluitin > Size: 300 x 210 x 30mm