Learn More
Buerkle™ Universal-Fasstrichter aus Kunststoff
Allzwecktrichter mit Aufhängeöse für sicheres Befüllen von Behältern.
Marke:  Buerkle™ 9602-0400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11961491
  • 98.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Aus Polypropylen oder Polyethylen hergestellt
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
400 mm
Polyethylen
Aufhängungsöse
42 mm
Für Lebensmittel
Trichter mit Schaft
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Universal-Fasstrichter aus Kunststoff > Durchmesser oben: 400 mm