Learn More
Cole-Parmer™ Kunststoff Analog-/Messschieber
Diese einfach zu lesenden Messzangen bieten genaue Messungen zu einem günstigen Preis.
Marke:  Cole-Parmer™ 97100-10
Artikelnummer. 11759539
  • 88.71 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit abgeschrägten Backen.
  • Innen-, Außen-, Tiefen- und Schrittmessungen
  • Die Leiste verfügt über Zoll- und mm-Graduierungen auf der Vorderseite und eine Bruchrechnungstabelle auf der Rückseite
  • Keine Blendwirkung für einfaches Ablesen.
Spezifikation
Spezifikation
Analog/Messschieber, Kunststoff; 0 bis 150 mm
0 bis 150 mM
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kunststoff Analog-/Messschieber > Bereich: 0 bis 150 mm