missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plas Labs™ Rodent Injection Cone

Ideal for large quantity sampling which requires high speed and efficiency

Marke:  Plas Labs™ 561RC

Artikelnummer. 11897132

  • 574.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Completely transparent, durable, and easy to clean
  • Utilizes suction cup feet to secure device

Spezifikation

Spezifikation

Klar
Rodent Injection Cone
Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F
14.6 cm
12.7 cm
10.16 cm
Ideal for large quantity sampling requires high speed and efficiency
Acryl
5,75 in.
5 in.
4 in.
15 to 30 g (Mice), 500 to 600 g (Rats)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Plas Labs™ Rodent Injection Cone > Animal size range: 15 to 30g (mice); 500 to 600g (rats)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt