Learn More
Steris™ Probenbeutel mit einfachem Verschluss oben
Für die Verwendung in Vorvakuum-Autoklaven mit porösem Sterilisiergut sowie für Gammasterilisatoren. Steris Corporation™ einfacher oben verschließbarer Beutel mit doppelt gefalteter Bodendichtung für besondere Sicherheit.
Marke: Steris™ MPC
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem, maschinenglattem, gebleichtem Kraftpapier mit hoher Nassfestigkeit
- Doppelt gefaltete Bodendichtung für zusätzliche Integrität
- Öffnung an der breiten Seite
- Erfüllt BS 6257
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Glatt | |
250/Packung | |
300 mm | |
530 mm |
BS 6257 | |
Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht) | |
300 x 75 x 530 mm | |
75 mm |