Learn More
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen
Für gleichmäßige Rührwirkung. Cowie Technology™ Einfache Rührstäbe aus PTFE erzeugen stärkere Turbulenzen als zylindrische Formen.
Marke: Fisherbrand™ 001.250
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Liefert stärkere Verwirbelung als zylindrische Rührstäbe
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
8 mm | |
2/Pckg. |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
PTFE | |
50 mm | |
PTFE-Rührstäbe, einfach |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen > Abmessungen (Durchm. x L):8 x 50 mm (Durchm. x L)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur