Learn More
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen
Für gleichmäßige Rührwirkung. Cowie Technology™ Einfache Rührstäbe aus PTFE erzeugen stärkere Turbulenzen als zylindrische Formen.
Marke:  Fisherbrand™ 001.270
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16255801
  • 37.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Liefert stärkere Verwirbelung als zylindrische Rührstäbe
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Behälter & Gefäße, Heizrührer
70 mm
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
10 mm
2/Pckg.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen > Abmessungen (Durchm. x L):10 x 70 mm (Durchm. x L)