Learn More
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen
Für gleichmäßige Rührwirkung. Cowie Technology™ Einfache Rührstäbe aus PTFE erzeugen stärkere Turbulenzen als zylindrische Formen.
Marke:  Fisherbrand™ 001.225.10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11828962
  • 25.02 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Liefert stärkere Verwirbelung als zylindrische Rührstäbe
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Behälter & Gefäße, Heizrührer
25 mm
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
10 mm
5/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen > Abmessungen (Durchm. x L): 10 x 25 mm (Durch. x L)