Learn More
Fisherbrand™ Glatter Kolbenkopf für Gewebeschleifer aus PTFE
Zur Verwendung mit einem Glasgefäß für die Homogenisierung von Gewebematerial. Der einfache Kolben für den Gewebeschleifer besteht aus reinem PTFE.
Marke:  Fisherbrand™ 011.250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10025951
  • 29.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Edelstahlschaft mit Kolbenstopfen aus PTFE
  • Ultrarein, keine Kontamination
  • Standardmäßige Höhe von 0.15 bis 0.25 mm
  • Die angegebenen Volumina sind die Arbeitsvolumina mit eingesetztem Kolben.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Weiß
Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen
Reduzierung der Partikelgröße
270 mm
Ja (einzeln)
50 ml
Gewebemühle-Homogenisator
Gewebeschleifer/Homogenisierer, Glasgefäß
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glatter Kolbenkopf für Gewebeschleifer aus PTFE > Kapazität: 50 ml