Learn More
BRAND™ Trichter aus Polypropylen mit glatter Innenfläche
Eine ausgezeichnete Wahl mit hoher Temperaturbeständigkeit für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: BRAND™ 147035
57.59 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich in verschiedenen Mengen
Spezifikation
150 mm | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
12/Pckg. |
17 mm | |
95 mm Schaft | |
95 mm | |
Befüllungstrichter |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30