Learn More
Fisherbrand™ Einfache Glasplatten
Zubehör für vertikale Fisherbrand-Elektrophoresesysteme
15.10 CHF - 19.40 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vertikales Gelelektrophoresesystem |
---|---|
Typ | Einfache Glasplatte |
Gelabmessungen | 100 x 100 mm |
Menge | 2/Packung |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11877643
|
Fisherbrand™
VS10PGS1 |
1 mm |
19.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11847643
|
Fisherbrand™
VS10PG |
2 mm |
15.10 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zubehör für vertikale Fisherbrand-Elektrophoresesysteme
Specificatie
Vertikales Gelelektrophoresesystem | |
Einfache Glasplatte | |
100 x 100 mm | |
2/Packung |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.