Learn More
Kolmi Hopen Einfache AirLaid Wischtücher
Nicht sterile Wischtücher zum Einmalgebrauch.
Marke:  Kolmi Hopen F35004
7.70 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17846011
  • 54.65 CHF / 50 Stück
Outlet Corner
Aktionscode 24097 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Gefaltet: 16 x 40 cm (± 0,5 cm)
  • Ungefaltet: 120 x 80 cm (M) (± 1 cm)
  • Ausgezeichnete Absorptions- und Widerstandsfähigkeit
  • Sehr weich
  • Kann für den Ausstieg aus Bad/Dusche verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Einmalwischtücher
120 cm
80 cm
Weiß
4 ft.
2,6 ft.
Nicht gewebte Zellulosefasern
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24097
    Gültig bis zum2025-06-16
    Tage
    7
    Stunden
    7
    Minuten
    42
    Sekunden
    13
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 19/05/2025 und dem 16/06/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen Einfache AirLaid Wischtücher > Typ: Einmalwischtücher