Learn More
EVOS™ Light Cube, TagBFP 2.0
Second-generation EVOS LED light cubes provide superior illumination uniformity across the field of view, resulting in exceptional tile-stitch image quality. At the same time, optimized spectral fidelity across channels significantly improves data quality by minimizing undesired bleed-through
Marke:  Invitrogen AMEP4968
Artikelnummer. 17206016
  • 6250.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Spezifikation
LED Light Cube
Ex: 392/23 Em: 447/60
Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter
EVOS
Countess™ III FL Automatischer Zellzähler, EVOS™ M5000 Bildverarbeitungssystem, EVOS™ M7000 Bildverarbeitungssystem
1 each
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EVOS™ Light Cube, TagBFP 2.0 > EVOS Light Cube, TagBFP 2.0