Learn More
Welch™ Grobvakuummeter PIZA 101 mit Sensor und
Marke:  Welch™ 600071
Artikelnummer. 10319790
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die robusten Handmessgeräte der PIZA Serie sind in vier Ausfertigungen für verschiedene Anwendungen lieferbar. Als Messgerät für den Grobvakuumbereich ist das PIZA 101 optimal. Arbeiten Sie zusätzlich in explosionsgefährdeter Atmosphäre, empielt sich die Verwendung des Grobvakuummeters PIZA 102 ATEX. Für Messungen über den gesamten Grob- und Feinvakuumbereich empfehlen wir Ihnen das Mehrbereichsvakuumeter PIZA 111, welches mit einem Kombi-Sensor (kapazitiv und Pirani) arbeitet.
  • NEU: PIZA 111 cr Gold mit chemiebeständigem Kombi-Sensor (kapazitiv und Pirani). Das erste ILMVAC Mehrbereichsvakuummeter mit einem chemisch resistenten Sensor, der über den gesamten Messbereich im Grob- und Feinvakuum akkurat und verzögerungsfrei arbeitet.
  • Mit kapazitiver Keramikmembran (integrierter Pirani-Sensor nur bei PIZA 111)
  • Übersichtliche Folientastatur
  • Mit Stativclip zur Befestigung an Stativstäben φ 8-12mm
  • Mit Weitspannungsnetzteil (nicht bei PIZA 102 ATEX!)
  • Temperaturkompensiert für Betriebstemperatur 0 bis 60°C (max. 40°C bei PIZA 102 ATEX)
  • Individuelle Messwertkalibrierung möglich
  • Typ: PIZA 101
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sensor and 1m cable
250 g
Digital Vaccum Gauge
0°C to 60°C
1 bis 1050 mbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ Grobvakuummeter PIZA 101 mit Sensor und > Operating Temperature: 0 to 60°C