Learn More
Caframo™ Schrägblattpropeller, nur Blätter
Große Auswahl an Schrägblattpropellern aus Edelstahl zur Verwendung mit Caframo™ und Fisherbrand™ Rührwerken und -wellen
Marke: Caframo™ A521
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316L
- Chemisch inerter und korrosionsbeständiger Edelstahl 316L
- Für geringe Scherwirkung und hohe Pumpleistung von oben nach unten
- Besonderer Vorteil bei der Verwendung des Propellers in der Produktion
Bestellinformation
Stäbe nicht inbegriffen
Spezifikation
3,8 cm | |
8 mm Bohrung, feste Schraube | |
Electropolished Stainless Steel (316L) |
Caframo™ Rührwerk | |
Propeller mit geneigter Klinge, axialer Fluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Caframo™ Schrägblattpropeller, nur Blätter > Propeller A521; Blattdurchmesser: 38 mm Bohrung 8 mm;
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur