Learn More
Hecht Karl™ Kolbenringe
Marke:  Hecht Karl™ 41914002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10227621
  • 6.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Kolbenring
Kork
Rundbodenkolben 250 – 1000 ml
2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hecht Karl™ Kolbenringe > Kolbenring; zur Verwendung mit 250 bis 500 ml-Rundbodenkolben