Learn More
Pirenzepine dihydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18034482
Pirenzepine dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18034482
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 18034482
Marke: Tocris Bioscience 1071/100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Selective M1 antagonist
M1 muscarinic receptor selective antagonist. Inverse agonist activity reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pirenzepine dihydrochloride
CAS 29868-97-1
Summenformel C19H23Cl2N5O2
Menge 100 mg
Synonym pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls
InChI-Schlüssel FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl
IUPAC-Name 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 424.326
PubChem CID 71405
ChEBI CHEBI:32014
Formelmasse 424.33
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
Pirenzepine dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >