Learn More
Pirenzepine dihydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pirenzepine dihydrochloride |
Menge | 1g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,7491 |
Formelmasse | 424.32 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R31K010 | Analysenzertifikat | 17/06/2024 | J62252.06,J62252.MC,J62252.03 |
N28J048 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | J62252.MC,J62252.03 |
W02I024 | Analysenzertifikat | 31/10/2022 | J62252.06,J62252.MC,J62252.03 |
M24I007 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | J62252.06,J62252.MC,J62252.03 |
M10I078 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | J62252.06,J62252.MC,J62252.03 |