Learn More
Heathrow Scientific™ Pipettenstation, transparent
GREENER_CHOICE
Organisieren Sie Ihre Pipetten und Spitzen in der Pipetten-Workstation, und bewahren Sie Pipetten und Einwegspitzen in einem praktischen Ständer auf.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS234631
130.15 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16340746
  • 137.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Die Acryl-Workstation ist an den Seiten undurchsichtig und hat eine durchsichtige Vorderseite und Behälterdeckel zur einfachen Inhaltsidentifizierung
  • Fasst bis zu vier Pipetten auf dem obersten Regal
  • Zwei Fächer für Spitzen mit mehreren Größen
  • Der selbstschließende Deckel sorgt für staubfreie Aufbewahrung
  • Eine übergroße Lippe erlaubt leichten Zugriff, wenn Handschuhe getragen werden
Spezifikation
Spezifikation
Pipette Workstation
Pipetten
Acryl
9,6 in.
6,5 in.
9,7 in.
Klar
4
Pipetten
24,4 cm
16,5 cm
24,6 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Pipettenstation, transparent > Anzahl Kanäle: 4