Learn More
Heathrow Scientific Box für die Entsorgung von Pipettenspitzen, durchsichtig
Durch schnelles Umklappen der Anschlussabdeckung der Pipettenspitzen-Entsorgungsbox lassen sich Pipettenspitzen einfach abwerfen. Praktisch für die einhändige Entsorgung gebrauchter Pipettenspitzen und macht die Handhabung von Pipettenspitzen mit gefährlichen Flüssigkeiten überflüssig.
Marke: Heathrow Scientific HS234634
111.90 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das 3/8 in. (10 mm) dicke Acryl bietet Schutz vor Betastrahlung
- Der große, aufklappbare Deckel ermöglicht eine einfache Entsorgung des Inhalts
- In Verbindung mit kleinen Biogefahrstoff-Entsorgungsbeuteln verwenden, wenn gefährliche Flüssigkeiten nicht acrylfreundlich sind
Spezifikation
Nein | |
Unsteril | |
Nein |
Box für die Entsorgung von Pipettenspitzen | |
Pipettenspitzen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31