Learn More
Socorex™ Schutzfilter für Pipettendüse
Durch Einführen des Socorex™ Pipettendüsenschutzfilters lassen sich Pipetten vor Flüssigkeitsüberfüllung oder Kontamination schützen. Der Filter aus Polypropylenfaser gewährleistet maximale Sicherheit und Schutz vor Verschmutzung.
44.70 CHF - 47.16 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen Faser |
Sterilität | Unsteril |
Typ | Gewebefilter |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Calibra™ digital 832, Acura™ manuell 835, Acura™ electro 935/936 Makropipetten und altes Acura™ analog 831 Modell |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17840051
|
Socorex™
322.05 |
5 mL Calibra |
44.70 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17850051
|
Socorex™
322.10 |
10 mL Calibra |
47.16 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Polypropylenfaser
- Für Acura™ Manuelle und elektronische Pipetten mit 5 und 10 ml
- Nicht-steril
- Nicht autoklavierbar.
Bestellinformation
ForUseWithEquipment
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
Calibra™ digital 832, Acura™ manuell 835, Acura™ electro 935/936 Makropipetten und altes Acura™ analog 831 Modell |
Polypropylen Faser | |
Gewebefilter |