Learn More
Kartell™ Pipettenhalter, PP, 200x75x150mm (VE=4 PCS)
Accomodates 8 pipettes with diameters not exceeding 7 mm, plus 8 pipettes with diameters not exceeding 15 mm. Small holes in base allow drainage.
Marke:  Kartell™ 0025500
14.42 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10203951
  • 16.30 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Accomodates 8 pipettes with diameters not exceeding 7 mm, plus 8 pipettes with diameters not exceeding 15 mm. Small holes in base allow drainage.
Spezifikation
Spezifikation
Pipetten mit Durchmessern bis 10 mm (8) sowie Pipetten mit Durchmessern bis 15 mm (8)
200 x 75 x 150 mm
75 mm
Polypropylen
200 mm
150 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Pipettenhalter, PP, 200x75x150mm (VE=4 PCS) >