Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipette
Die PIPETMAN™ L Mehrkanalpipette wurde für Leistung und Komfort entwickelt und ist in einer umfassenden Auswahl an Modellen erhältlich, die an Ihre Anforderungen im Labor angepasst sind.Die komfortablen, präzisen und zuverlässigen PIPETMAN™ L Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen bieten eine optimierte Leistung über alle Kanäle für eine gleichmäßige Probenabgabe und sind perfekte Lösungen beim Pipettieren auf Mikrotiterplatten.
Marke: Gilson™ FA10035
908.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24315" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
PIPETMAN™ L-Pipetten mit Luftverdrängung sind mit festen oder variablen Volumina erhältlich und decken einen vollständigen Volumenbereich ab, einschließlich:
- Einkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml ab
- Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen, die ein Volumen von 0.5 μl bis 1200 μl abdecken, darunter vier Modelle, die mit V-Ring (VR) am Boden der Spitzenhalter ausgestattet sind, um eine ordnungsgemäße Passform mit den meisten Spitzenmarken zu gewährleisten, die ein Volumen von 20 μl bis 300 μl abdecken
- Einkanalmodelle mit festem Volumen, die einen Volumenbereich von 1 l bis 5000 μl abdecken
Spezifikation
Die meisten großen Marken | |
Autoklavierbar | |
Anleitung | |
Manuelle Handhabung von Flüssigkeiten | |
Polypropylen | |
8 | |
Keine | |
Pipette | |
Manuelle Handhabung von Flüssigkeiten | |
5.98 in | |
Zertifizierte Qualität |
Ja | |
Weiß/Blau | |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch | |
8x200LVR | |
Pipetman™ L | |
Unsteril | |
200 μl | |
1 | |
Gelb |