Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
PIPETMAN™ G bietet eine geringe Pipettierkraft und viele Stunden andauernden Komfort, und zwar dank eines neu konzipierten Kolbeneinheitssystems.
Marke: Gilson™ F144071
532.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit einem neu konzipierten Kolbeneinheitssystem und hochwertigem Kolbenfett bietet PIPETMAN™ G viele Stunden bequemes Pipettieren
- PIPETMAN™ G vertraut auf die legendäre Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit von PIPETMAN™ mit verbessertem Pipettierkomfort
- Aus PVDF und Edelstahl
- Bietet erstklassige Haltbarkeit
Spezifikation
Konformitätserklärung | |
Metall-Auswerfer | |
12 | |
Manuelle Luftverdrängungspipette | |
3 Jahre | |
12,87 in. | |
White |
Nicht autoklavierbar | |
P12x20G | |
Pipetman™ G | |
2 bis 20 μl | |
6,02 in. | |
1,5 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%