Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Classic Kit mit 4 Pipetten
GREENER_CHOICE
Das PIPETMAN™ Classic 4-Pipetten-Kit bietet 4 Pipetten, die Volumenübertragungen von 0.2 bis 1000 μl abdecken und die meisten Laboranforderungen erfüllen. Die PIPETMAN Classic Pipetten, die weltweit beim Pipettieren eingesetzt werden, sind stufenlos einstellbare Luftverdrängungspipetten, die für wässrige Lösungen mit mittlerer Viskosität und Dichte geeignet sind.
Marke:  Gilson™ F167380
Artikelnummer. 15994320
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet außergewöhnliche Genauigkeit und Präzision
  • Bei Verwendung mit Pipetman™ Diamond Spitzen kann darauf vertraut werden, dass ein leicht angepasstes Volumen die ISO-Empfehlungen übertrifft
  • Hält mit einer jährlichen Wartung eine gleichbleibend hohe Arbeitsleistung über Jahre hinweg aufrecht
  • Das PVDF-Gehäuse ist resistent gegen aggressive Chemikalien und seine Kolbenbaugruppe verhindert den Abbau interner Komponenten
  • Jedes Kit enthält: P2, P20, P200 und P1000 Classic Pipetten, drei TIPACK™ Racks mit Diamond Spitzen, vier SINGLE™ Pipettenhalter, vier PIPETMAN Komfortgriffe, den Gilson™ Leitfaden zum Pipettieren und ein zweiminütiges Prüfplakat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Manuelle Luftverdrängung
G Pipetten-Kit
Aspiration, Dispensieren
Chemische Resistenz
Pipetman™ Classic™
0.2 bis 1000 μl
1
3 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ Classic Kit mit 4 Pipetten > 4-teiliges Kit; Pipetten