Learn More
Integra Biosciences™ PipetBoy Pro Pipettierhilfe
Dieser Pipetten-Controller eignet sich für genaues und effizientes serologisches Pipettieren. Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro Pipettierer gewährleisten dank der integrierten LED eine optimale Ausleuchtung des Bereichs um die Pipette und damit ein genaueres Pipettieren sowie eine geringere Ermüdung der Augen.
641.00 CHF
Spezifikation
Kompatible Spitzen Glas- und Kunststoffpipette, 1 bis 100 ml
Abgabegeschwindigkeit 12 ml/s
Modell PIPETBOY pro
Typ Pipette
Gewicht (metrisch) 190 g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10219874
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Integra Biosciences™
156401
Rosa
641.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11701258
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Integra Biosciences™
156400
Weiß
641.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Akkurate Verdrängung von Flüssigkeiten in der Pipette durch variablen Fingerdruck auf den Auslöser des Pipettierers
  • Federleicht mit nur 190 Gramm
  • In fünf Farben lieferbar
  • Geschwindigkeit kann durchgehend durch das Daumenrad eingestellt werden
  • Rotes LED zeigt an, wenn die Batterie aufgeladen werden muss
  • Ergonomisches Design, gemäß den Empfehlungen für eine handförmige Ergonomie
Spezifikation
Spezifikation
Glas- und Kunststoffpipette, 1 bis 100 ml
PIPETBOY pro
190 g
12 ml/s
Pipette
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Integra Biosciences™ PipetBoy Pro Pipettierhilfe