Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 50 bis 1000 ul
Umweltverträglich hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 50 bis 1000 μl sind dünnwandig, hochtransparent, einfach abzuwerfen und verursachen nur geringe Abfallmengen. Die Graduierungen ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke: BRAND™ 732112
47.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
- Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
- Die lose verpackten Spitzen sind blau, und die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das blaue Spitzentablett gesteckt.
Spezifikation
50 bis 1000 μl | |
Farblos | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Racks | |
Spitzennachfülleinheit, 10 Platten mit je 96 Stück | |
Polypropylen |
Unsteril | |
7 cm | |
Für Routine-Pipettierarbeiten in Labor und Forschung | |
Universal | |
Ja | |
250, 500, 1000 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000008936 | Analysenzertifikat | 15/08/2023 | 732112 |