Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 50 bis 1000 ul
Umweltverträglich hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 50 bis 1000 μl sind dünnwandig, hochtransparent, einfach abzuwerfen und verursachen nur geringe Abfallmengen. Die Graduierungen ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke: BRAND™ 732012
26.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
- Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
- Die lose verpackten Spitzen sind blau, und die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das blaue Spitzentablett gesteckt.
Spezifikation
50 bis 1000 μl | |
Blau | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Bulk | |
Großgebinde, abgepackt in zwei Beuteln zu je 500 Stück | |
Polypropylen |
Unsteril | |
7 cm | |
Für Routine-Pipettierarbeiten in Labor und Forschung | |
Universal | |
Ja | |
250, 500, 1000 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000014197 | Analysenzertifikat | 16/05/2025 | 732012 |
0000013896 | Analysenzertifikat | 05/05/2025 | 732012 |
0000013629 | Analysenzertifikat | 22/04/2025 | 732012 |
0000013519 | Analysenzertifikat | 21/03/2025 | 732012 |
0000013323 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | 732012 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %