Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 1 bis 10 ml
GREENER_CHOICE
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 1 bis 10 ml eignen sich optimal für die Arbeit mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml. Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
55.59 CHF - 258.96 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 10 μl
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 15.65 cm
Reinigungsnachweise Frei von DiHEMDA und Oleamid
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroliter Pipetten-Transferpette™ S 10 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10787793
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
702603
Bagged, 2 x 100 Tips
55.59 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10169482
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
702604
Bagged, 10 x 100 Tips
258.96 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10009742
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
702608
Tip Box, 18 tips
62.35 CHF
18 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Umweltverträglich hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA.
  • Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Ideal für Arbeiten mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml.
    • Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 10 μl
15.65 cm
Mikroliter Pipetten-Transferpette™ S 10 ml
Unsteril
Frei von DiHEMDA und Oleamid
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen, 1 bis 10 ml