Learn More
Piperazinhhydrat, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15437737
Zum Warenkorb hinzufügen
Piperazinhhydrat, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437737
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 15437737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H37069.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-63-2
Summenformel C4H22N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.228
MDL-Nummer MFCD00149389
InChI-Schlüssel AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
IUPAC-Name Piperazin;hexahydrat
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperazine hydrate
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Farbe Weiß
pH 11 to 12
Siedepunkt 125°C to 130°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Geruch Weak, characteristic
Menge 250 g
UN-Nummer UN2579
Formelmasse 86.14 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog NumberH37069.0B,H37069.30,H37069.0I
Chargennummer10214819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH37069.0B,H37069.30
Chargennummer10224705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH37069.0B,H37069.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperazine hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Piperazine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Piperazinhhydrat, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals >