Learn More
Brady™ Pipemarkers on a Card
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
Marke: Brady™ N003263
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
- Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
- Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Spezifikation
RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379 | |
Dauerhafte Gummierung, Permanent, Druckempfindlich | |
Card | |
Rohrmarkierung | |
Pipe and valve marking | |
French | |
5 Pk. | |
-40 bis +90 °C | |
0.124 mm | |
150 mm | |
12 mm |
Pipe Markers - Eau chaude sanitaire | |
White on Green | |
Polyester | |
Eau chaude sanitaire | |
5 | |
5 Markers/Card | |
-40 °F bis +194 °F | |
0.0049 in. | |
5.91 in. | |
0.47 in. | |
EAUCH.SANIT.150X12CARD-T1-P16 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Pipemarkers on a Card > Pipemarkers; Display Text: Hot Water; Color: White on Green
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur