missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIP4K2C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

136.48 CHF - 385.92 CHF

Spezifikation

Antigen PIP4K2C
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16816914
Unterlagen ansehen
Proteintech
17077-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16806914
Unterlagen ansehen
Proteintech
17077-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Protein kinases are enzymes that transfer a phosphate group from a phosphate donor, generally the g phosphate of ATP, onto an acceptor amino acid in a substrate protein. By this basic mechanism, protein kinases mediate most of the signal transduction in eukaryotic cells, regulating cellular metabolism, transcription, cell cycle progression, cytoskeletal rearrangement and cell movement, apoptosis, and differentiation. With more than 500 gene products, the protein kinase family is one of the largest families of proteins in eukaryotes. The family has been classified in 8 major groups based on sequence comparison of their tyrosine (PTK) or serine/threonine (STK) kinase catalytic domains.
Spezifikation

Spezifikation

PIP4K2C
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O88370, Q8TBX8, Q91XU3
117150, 140607, 79837
PIP4K2C Fusion Protein Ag10989
Primary
-20°C
PIP4K2C
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
PI(5)P 4 kinase type II gamma, PIP4K2C, PIP4KII gamma, PIP5K2C
PIP4K2C
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
PIP4K2C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt