Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro PX5 bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Labor-, Industrie- und Ausbildungsanwendungen. Die PX5 ist preisgünstig, intuitiv gestaltet und verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen sowie USB- und RS232-Anschlussmöglichkeiten für einfache Kommunikation.
Marke:  OHAUS™ 30485340
4139.29 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15988606
  • 4375.00 CHF / 1 Einheit
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Die PX5 bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
  • Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX5 zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
  • Die PX5 verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
InCal™ - Halbautomatisch
82,00 g
0,010000 mg
0,000100 g
0,020000 mg
50 g, OIML E2 oder ASTM CL 1
321 x 209 x 309 mm
RS232 und USB-Gerät (im Lieferumfang enthalten); GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr (außer US-Version)
Beleuchtete LCD-Anzeige, zweite Zeile für zusätzliche Informationen oder Hinweise (Punktmatrix)
Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX), Polnisch, Spanisch
PX85
10.000 s
Karat, Zoll, Korn, Gramm, Hongkong Tael, Kilogramm, Mesghal, Milligramm, Momme, Newton, Unze, Ounce Troy, Pennyweight, Pfund, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola
5,000 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro > Modell: PX85