Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 3202 Präzisionswaage
Die Pioneer PX kombiniert grundlegende Wägefunktionen mit einer wettbewerbsfähigen Leistung und bietet eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Bildung.
Marke: Ohaus™ 30429807
1481.54 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konkurrenzfähige Leistung zu einem günstigen Preis – Die PX bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
- Solide Konstruktion für den langfristigen Einsatz – Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
- Entwickelt für eine einfache, intelligente Bedienung – Die PX verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung (Modelle mit Windschutz) sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
Spezifikation
InCal™ - Halbautomatisch | |
RS232 UND USB | |
3200 g | |
0,010000 g | |
0,020000 g | |
PX3202 | |
1,000 s | |
321 x 209 x 98 mm | |
321,00 mm | |
98,000 mm | |
180 mm | |
5 kg |
CE | |
Elektronische Waage, PX3202 | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX) | |
ABS-Kunststoff, Metallguss, Edelstahl, Glas | |
0,010000 g | |
Basiswägung, Stückzählung, Prozentwägung, Tierwägung, Dichtebestimmung | |
321,00 x 209,00 x 98,000 mm | |
209,00 mm | |
321,00 mm | |
3,5 kg | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %