Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 124/E Analysewaage
Die Pioneer PX kombiniert grundlegende Wägefunktionen mit einer wettbewerbsfähigen Leistung und bietet eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Bildung.
Marke:  Ohaus™ 30429810
1800.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15835337
  • 1845.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Konkurrenzfähige Leistung zu einem günstigen Preis – Die PX bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
  • Solide Konstruktion für den langfristigen Einsatz – Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
  • Entwickelt für eine einfache, intelligente Bedienung – Die PX verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Pioneer™ PX 124/E Analysewaage > Fassungsvermögen: 320 g