Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Präzisionswaage
Affordable Pioneer™ Precision Balance to achieve reliable results.
Marke:  OHAUS™ 30868073
1270.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17901302
  • 1305.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • The PX offers high accuracy and repeatability for essential weighing applications in laboratory, industrial and educational settings at an economical pricepoint.
  • Featuring a cast metal lower housing, sub-pan and stainless steel weighing pan, the PX is durably constructed for versatile, long-term use.
  • Pioneer features a second line display for additional information or guidance, user-selectable environmental filters and brightness settings, and USB connectivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Pioneer™ Präzisionswaage > Pioneer™ Precision Balance, Model: PX12001/E, Capacity: 12 kg, Readbility: 0.1 g, Calibration: External