Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Ping-Pong™ 560 Plattformschüttler
Zur Verwendung im Labor, mit LCD-Anzeige für Uhrzeit und Geschwindigkeit.
Marke:  Edmund Bühler GmbH™ 6127 000
Artikelnummer. 11844251
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Drehzahlbereich von 15 bis 300 U/min
  • Geeignet für hohe Belastungen bis 30 kg
  • Mit LCD-Anzeige für Uhrzeit und Geschwindigkeit
  • Automatischer Neustart nach Stromausfall
  • Zeitschaltuhr einstellbar von 1 Minute bis 30 Stunden Dauerbetrieb
  • Bis zu 10 Programme speicherbar
Spezifikation
Spezifikation
30 mm
15 bis 300 U/min
5°C bis 50°C
50 Hz
680 x 160 x 610 mm
LCD
30 kg
230 V
Plattformschüttler
560 x 400 mm
Ping-Pong™ 560
1 min bis 30 h
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Edmund Bühler GmbH™ Ping-Pong™ 560 Plattformschüttler > Abmessungen: 680 x 160 x 610 mm