Learn More
Rogo Sampaic™ X10 KLEMME MAIER STUMPF 180MM MIT RIEFEN .
Marke:  Rogo Sampaic™ FML018
Artikelnummer. 11748541
  • 489.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Spezifikation
Pince A Tampon Maier
180 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ X10 KLEMME MAIER STUMPF 180MM MIT RIEFEN . > Länge: 180mm