Learn More
Pinakolboran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318506
Zum Warenkorb hinzufügen
Pinakolboran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318506
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11318506
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17558.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Pinacolborane is used as a precursor of boronic esters by hydroboration or coupling reactions. It acts as a monofunctional hydroborating agent. It is used in the synthesis of unsymmetrical biaryls through aromatic C-H borylation-cross-coupling sequence. It is involved in the preparation of 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-[1,3,2]dioxaborolane by reacting with 2-iodo-thiophene. Further, it is used to prepare vinylboronates by palladium-catalyzed coupling with alkenyl triflates and iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pinacolboran wird als Vorläufer von Boronestern durch Hydroborierung oder Kupplungsreaktionen verwendet. Es fungiert als monofunktionales Hydroborierungsmittel. Es wird bei der Synthese unsymmetrischer Biarylen durch eine aromatische C-H-Borylierungs-Kreuzkupplungssequenz verwendet. Es ist an der Vorbereitung von 4,4,5,5-Tetramethyl-2-thiophen-2-yl-[1,3,2]-dioxaborolan beteiligt, indem es mit 2-Iodo-thiophen reagiert. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Vinylboronaten durch Palladium-katalysierte Kupplung mit Alkenyltriflaten und Iodiden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether, Dichlormethan, Tetrahydrofuran und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Wasser, Basen und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25015-63-8
Summenformel C6H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 127.98
MDL-Nummer MFCD00674030
InChI-Schlüssel UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacolborane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, pinb-te, pubchem12688, acmc-209ggf, pinacolborane 5g, ksc489k6t, ucfsyhmckwnkah-uhfffaoysa-n
PubChem CID 6364989
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2$l^{2}-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OBOC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pinacolborane
Dichte 0.882
Siedepunkt 42°C to 43°C (50 mmHg)
Flammpunkt 5°C (41°F)
Brechungsindex 1.397
Menge 5 g
UN-Nummer UN3399
Beilstein 7802871
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,dichloromethane,tetrahydrofuran and organic solvents.
Formelmasse 127.98
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL17558.06,L17558.14
ChargennummerA0443741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL17558.06,L17558.14
ChargennummerA0444796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog NumberL17558.06,L17558.14
ChargennummerA0455468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Catalog NumberL17558.06,L17558.14
Chargennummer10184133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL17558.06,L17558.14
Name des Produkts
Pinakolboran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >