Learn More
Elma™ Pin Sets
Modular basket system for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
Marke: Elma™ 1125210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
10 Pins/Set | |
Pin Set | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY | |
0158 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Elma™ Pin Sets > Pin Sets; Model: 0158
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur