missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PIM2 Recombinant Human Protein

PIM2 is a proto-oncogene.

Marke:  Invitrogen™ PR6347B

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15488473

  • 2605.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

PIM2 phosphorylates BAD, which partially inhibits its apopotopic function.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

NP_006866
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100 μg
RUO - research use only
Pim2
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
63.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
PIM Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote