missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PIM2 Recombinant Human Protein
PIM2 is a proto-oncogene.
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006866 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 63.7kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11523487
|
Invitrogen™
PV3649 |
10 μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15488473
|
Invitrogen™
PR6347B |
100 μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10766983
|
Invitrogen™
PV4036 |
1 mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
PIM2 phosphorylates BAD, which partially inhibits its apopotopic function.
Spezifikation
NP_006866 | |
63.7kDa | |
RUO - research use only | |
PIM Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Pim2 | |
Human | |
GST Tag |