Learn More
Invitrogen™ PIM2 Recombinant Human Protein
PIM2 is a proto-oncogene.
Marke:  Invitrogen™ PV4036
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10766983
  • 11220.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
PIM2 phosphorylates BAD, which partially inhibits its apopotopic function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_006866
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1 mg
RUO - research use only
Pim2
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
63.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
PIM Kinase Family
Recombinant
Baculovirus