Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white
Beschleunigen Sie PCR- und qPCR-Anwendungen mit Piko 24-Well-PCR-Platten mit ultradünner Wand (UTW-Technologie) für eine drastische Reduzierung der Wanddicke der Wells.
Marke:  Thermo Scientific™ SPL096150
102.58 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
106.26 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15206217
  • 231.00 CHF / 50 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Piko PCR-Platten sind eine Familie von PCR-Platten, die die Stellfläche eines Mikroskopobjektträgers aufweisen. Wir haben nicht nur die Größe der Platte verringert, sondern auch die Dicke der Well-Wände mit unserer patentierten Ultra Thin Wall (UTW)-Technologie drastisch reduziert.
Vier Platten können in einem einzigen Rahmen eingerastet werden, wodurch das Äquivalent einer Standard-Mikrotiterplatte mit 384 Wells entsteht.
Merkmale
• Ultra Thin Wall (UTW) für schnelle PCR/qPCR-Anwendungen
• Flaches Profil
• Für die Verwendung mit den Piko und PikoReal 96-Well-Thermocyclern konzipiert
• Platten können in den Plattenrahmen eingerastet werden, um eine Standard-384-Well-Mikrotiterplatte zu erstellen
• Kompatibel mit Standard-Mehrkanalpipetten und Liquid-Handling-Plattformen
• Well-Abstand und -Fläche entsprechen den Abmessungen nach ANSI
Anwendungen
• qPCR/Real-Time PCR
Ähnliche Produkte
Piko-PCR-Platte, 96-Well, transparent
Piko-PCR-Platte, 96-Well, weiß
Plattenrahmen für 96-Well Piko-PCR-Platten, weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
50 Platte
Weiß
Piko Thermocycler, PikoReal Real-Time PCR-System
96
Standard
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Piko
PCR-Mikrotiterplatte
Polypropylen
50 Plates
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white >