Learn More
Pig anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Pig Polyclonal Antibody
432.00 CHF
Spezifikation
Verdünnung | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 |
---|---|
Anwendungen | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoblot, Dot Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Pig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18162523
|
Bio-Techne
NBP2-69484 |
10 mg |
432.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoblotting, Dot Blot.Spezifikation
ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 | |
Polyclonal | |
Pig | |
Secondary |
ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoblot, Dot Blot | |
Unconjugated | |
Human | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pig anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™